3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)aniline
Proveedor: Apollo Scientific
PC303573-1G PC303573-5G
APOSPC303573-1GEA 372 EUR
APOSPC303573-1G APOSPC303573-5G
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)aniline
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₇H₄BrClF₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11520117
Núm. CAS: 1096698-03-1