3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303575-1G PC303575-5G
APOSPC303575-1GEA 219 EUR
APOSPC303575-1G APOSPC303575-5G
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₃BrClF₃O
MW: 287,461 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32640152
Núm. CAS: 2090464-41-6