3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
PC303576-1G PC303576-5G
APOSPC303576-1GEA 231 EUR
APOSPC303576-1G APOSPC303576-5G
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₈H₅BrClF₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32640153
Núm. CAS: 2092609-70-4