3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303577-1G PC303577-5G
APOSPC303577-1GEA 279 EUR
APOSPC303577-1G APOSPC303577-5G
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₈H₄Br₂ClF₃
MW: 352,374 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32640154
Núm. CAS: 2091543-20-1