3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
PC303578-1G PC303578-5G
APOSPC303578-1GEA 325 EUR
APOSPC303578-1G APOSPC303578-5G
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formula: C₉H₄BrClF₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32640155
Núm. CAS: 2090294-87-2