3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC303579-1G PC303579-5G
APOSPC303579-1GEA 418 EUR
APOSPC303579-1G APOSPC303579-5G
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formula: C₉H₅BrClF₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32640156
Núm. CAS: 2090523-96-7