3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Proveedor: Apollo Scientific
PC303580-1G PC303580-5G
APOSPC303580-1GEA 418 EUR
APOSPC303580-1G APOSPC303580-5G
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzylamine
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Formula: C₈H₆BrClF₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32640157
Núm. CAS: 2384850-52-4