3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
PC303582-1G PC303582-5G
APOSPC303582-1GEA 231 EUR
APOSPC303582-1G APOSPC303582-5G
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formula: C₈H₂BrCl₂F₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32640159
Núm. CAS: 2169633-17-2