3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzamide
Proveedor: Apollo Scientific
PC303583-1G PC303583-5G
APOSPC303583-1GEA 279 EUR
APOSPC303583-1G APOSPC303583-5G
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzamide
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzamide
Formula: C₈H₄BrClF₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32640160
Núm. CAS: 1344087-79-1