3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)aniline
Proveedor: Apollo Scientific
PC303585-1G PC303585-5G
APOSPC303585-1GEA 0 EUR
APOSPC303585-1G APOSPC303585-5G
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)aniline
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₇H₄BrClF₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28734627
Núm. CAS: 1805577-17-6