5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303587-1G PC303587-5G
APOSPC303587-1GEA 415 EUR
APOSPC303587-1G APOSPC303587-5G
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₉H₈BrF₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27942785
Núm. CAS: 1266728-52-2