5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303589-1G PC303589-5G
APOSPC303589-1GEA 395 EUR
APOSPC303589-1G APOSPC303589-5G
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formula: C₁₀H₇BrF₃N
MW: 278,068 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32640164
Núm. CAS: 2384383-24-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III