5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303590-1G PC303590-5G
APOSPC303590-1GEA 364 EUR
APOSPC303590-1G APOSPC303590-5G
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formula: C₁₀H₈BrF₃O₂
MW: 297,069 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32640165
Núm. CAS: 2383520-58-7