5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Proveedor: Apollo Scientific
PC303591-1G PC303591-5G
APOSPC303591-1GEA 430 EUR
APOSPC303591-1G APOSPC303591-5G
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Formula: C₉H₉BrF₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32640166
Núm. CAS: 2385458-42-2