5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)aniline
Proveedor: Apollo Scientific
PC303596-1G PC303596-5G
APOSPC303596-1GEA 430 EUR
APOSPC303596-1G APOSPC303596-5G
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)aniline
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₈H₇BrF₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28746066
Núm. CAS: 1804407-07-5