3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
PC303600-1G PC303600-5G
APOSPC303600-1GEA 314 EUR
APOSPC303600-1G APOSPC303600-5G
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₉H₈BrF₃O
MW: 269,058 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32640173
Núm. CAS: 2385206-02-8