3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303602-1G PC303602-5G
APOSPC303602-1GEA 395 EUR
APOSPC303602-1G APOSPC303602-5G
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formula: C₁₀H₇BrF₃N
MW: 278,068 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32640175
Núm. CAS: 2384884-96-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III