3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303605-1G PC303605-5G
APOSPC303605-1GEA 279 EUR
APOSPC303605-1G APOSPC303605-5G
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₉H₆BrF₃O₂
MW: 283.042 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32640178
Núm. CAS: 2324179-05-5