3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
PC303606-1G PC303606-5G
APOSPC303606-1GEA 314 EUR
APOSPC303606-1G APOSPC303606-5G
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formula: C₉H₅BrClF₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32640179
Núm. CAS: 2383663-22-5