3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide
Proveedor: Apollo Scientific
PC303607-1G PC303607-5G
APOSPC303607-1GEA 348 EUR
APOSPC303607-1G APOSPC303607-5G
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide
Formula: C₉H₇BrF₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32640180
Núm. CAS: 2386432-21-7