3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
PC303608-1G
PC303608-5G
APOSPC303608-1GEA
383
EUR
APOSPC303608-1G
APOSPC303608-5G
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula:
C₉H₅BrF₃N MW: 264,042 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD32640181 Núm. CAS: 2383004-77-9 |