3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303609-1G
PC303609-5G
APOSPC303609-1GEA
430
EUR
APOSPC303609-1G
APOSPC303609-5G
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline
Formula:
C₈H₇BrF₃N MW: 254,047 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD28746059 Núm. CAS: 1219948-33-0 |