2-Bromo-5-(pentafluorosulphur)aniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303612-10G PC303612-1G PC303612-5G
APOSPC303612-10GEA 2490 EUR
APOSPC303612-10G APOSPC303612-1G APOSPC303612-5G
2-Bromo-5-(pentafluorosulphur)aniline 98%
2-Bromo-5-(pentafluorosulphur)aniline
Formula: C₆H₅BrF₅NS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28385432
Núm. CAS: 1211537-51-7