3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303613-1G PC303613-250MG
APOSPC303613-1GEA 0 EUR
APOSPC303613-1G APOSPC303613-250MG
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formula: C₈H₃ClF₄O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32689357
Núm. CAS: 2385608-20-6