3,3,3-Trifluoropropane-1,2-diamine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC305002-500MG PC305002-50MG
APOSPC305002-500MGEA 1120 EUR
APOSPC305002-500MG APOSPC305002-50MG
3,3,3-Trifluoropropane-1,2-diamine hydrochloride
3,3,3-Trifluoropropane-1,2-diamine hydrochloride
Formula: C₃H₇F₃N₂·ClH
MW: 164,557 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28103316
Núm. CAS: 928779-95-7