2-(2,2,2-Trifluoroethyl)aniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC305011-1G PC305011-250MG PC305011-100MG
APOSPC305011-1GEA 592 EUR
APOSPC305011-1G APOSPC305011-250MG APOSPC305011-100MG
2-(2,2,2-Trifluoroethyl)aniline
2-(2,2,2-Trifluoroethyl)aniline
Formula: C₈H₈F₃N
Pto. de fusión: 46…49 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20441525
Núm. CAS: 57631-04-6