2-(Trifluoromethyl)morpholine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC305012-1G PC305012-250MG
APOSPC305012-1GEA 607 EUR
APOSPC305012-1G APOSPC305012-250MG
2-(Trifluoromethyl)morpholine hydrochloride
Formula: C₅H₈F₃NO·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13189488
Núm. CAS: 1196152-51-8