5-Bromo-6-fluoronicotinic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC305016-250MG PC305016-1G
APOSPC305016-250MGEA 111 EUR
APOSPC305016-250MG APOSPC305016-1G
5-Bromo-6-fluoronicotinic acid 98%
5-Bromo-6-fluoronicotinic acid
Formula: C₆H₃BrFNO₂
MW: 219,996 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11036154
Núm. CAS: 29241-63-2