6-Bromo-5-fluoronicotinic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC305017-1G PC305017-250MG PC305017-5G
APOSPC305017-1GEA 261 EUR
APOSPC305017-1G APOSPC305017-250MG APOSPC305017-5G
6-Bromo-5-fluoronicotinic acid 97%
6-Bromo-5-fluoronicotinic acid
Formula: C₆H₃BrFNO₂
Pto. de fusión: 191…196 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11036153
Núm. CAS: 38186-87-7