2',5'-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)acetophenone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC3053-1G PC3053-250MG PC3053-5G
APOSPC3053-1GEA 410 EUR
APOSPC3053-1G APOSPC3053-250MG APOSPC3053-5G
2',5'-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)acetophenone 95%
2',5'-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)acetophenone
Formula: C₁₂H₁₀F₆O₃
MW: 316,196 g/mol
Pto. de fusión: 90…91 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042271
Núm. CAS: 76784-40-2