3-(Difluoromethoxy)phenacyl bromide
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Bromo-3'-(difluoromethoxy)acetophenone
PC3073-250MG PC3073-5G PC3073-1G
APOSPC3073-250MGEA 174 EUR
APOSPC3073-250MG APOSPC3073-5G APOSPC3073-1G
3-(Difluoromethoxy)phenacyl bromide
3-(Difluoromethoxy)phenacyl bromide
Formula: C₉H₇BrF₂O₂
MW: 265,051 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09259003
Núm. CAS: 443914-96-3
UN: 1759
ADR: 8,III