3,6-Difluoro-2-(trifluoromethoxy)aniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC30856-1G
PC30856-250MG
APOSPC30856-1GEA
290
EUR
APOSPC30856-1G
APOSPC30856-250MG
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethoxy)aniline 95%
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethoxy)aniline
Formula:
C₇H₄F₅NO MW: 213,105 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD28790983 Núm. CAS: 1806353-36-5 UN: 2810 ADR: 6.1,III |