Ethyl 8-fluoro-2-(trifluoromethyl)imidazo(1,2-a)pyridine-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC31080-1G PC31080-250MG
APOSPC31080-1GEA 78.3 EUR
APOSPC31080-1G APOSPC31080-250MG
Ethyl 8-fluoro-2-(trifluoromethyl)imidazo(1,2-a)pyridine-3-carboxylate
Ethyl 8-fluoro-2-(trifluoromethyl)imidazo(1,2-a)pyridine-3-carboxylate
Formula: C₁₁H₈F₄N₂O₂
MW: 276,187 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32066750
Núm. CAS: 2379918-41-7