Methyl 2-methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC31131-1G PC31131-5G PC31131-10G
APOSPC31131-1GEA 87 EUR
APOSPC31131-1G APOSPC31131-5G APOSPC31131-10G
Methyl 2-methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Methyl 2-methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Formula: C₉H₈F₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01311989
Núm. CAS: 205582-88-3