Ethyl 5-cyano-6-methyl-2-(trifluoromethyl)nicotinate
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC31134-1G PC31134-250MG
APOSPC31134-1GEA 186 EUR
APOSPC31134-1G APOSPC31134-250MG
Ethyl 5-cyano-6-methyl-2-(trifluoromethyl)nicotinate
Ethyl 5-cyano-6-methyl-2-(trifluoromethyl)nicotinate
Formula: C₁₁H₉F₃N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01312037
Núm. CAS: 445-71-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III