4-(Dimethylamino)-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: N,N-Dimethyl-2-(trifluoroacetyl)ethenylamine, N,N-Dimethyl-2-(trifluoroacetyl)vinylamine
PC31140-1G PC31140-5G
APOSPC31140-1GEA 163 EUR
APOSPC31140-1G APOSPC31140-5G
4-(Dimethylamino)-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one
4-(Dimethylamino)-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one
Formula: C₆H₈F₃NO
Pto. de fusión: 56…57 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00764476
Núm. CAS: 142503-25-1