2'-Amino-4'-(trifluoromethyl)acetanilide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC31160-100MG PC31160-1G PC31160-250MG
APOSPC31160-100MGEA 53.8 EUR
APOSPC31160-100MG APOSPC31160-1G APOSPC31160-250MG
2'-Amino-4'-(trifluoromethyl)acetanilide
2'-Amino-4'-(trifluoromethyl)acetanilide
Formula: C₉H₉F₃N₂O
Pto. de fusión: 141…143 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00018052
Núm. CAS: 97051-69-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III