methyl 2-(5-fluoro-2-nitrophenoxy)acetate
Proveedor: Apollo Scientific
PC31301-1G PC31301-250MG PC31301-500MG PC31301-2.5G
APOSPC31301-1GEA 139 EUR
APOSPC31301-1G APOSPC31301-250MG APOSPC31301-500MG APOSPC31301-2.5G
methyl 2-(5-fluoro-2-nitrophenoxy)acetate
methyl 2-(5-fluoro-2-nitrophenoxy)acetate
Formula: C₉H₈FNO₅
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00117826
Núm. CAS: 116355-65-8