Ethyl 2-bromo-2-(4-fluorophenyl)acetate
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC31351-1G
PC31351-250MG
APOSPC31351-1GEA
39.3
EUR
APOSPC31351-1G
APOSPC31351-250MG
Ethyl 2-bromo-2-(4-fluorophenyl)acetate
Ethyl 2-bromo-2-(4-fluorophenyl)acetate
Formula:
C₁₀H₁₀BrFO₂ MW: 261.088 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00204082 Núm. CAS: 712-52-7 |