2-Fluoropyrimidine 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: 2-Fluoro-1,3-diazine

PC3138-1G PC3138-5G
APOSPC3138-1GEA 209 EUR
APOSPC3138-1G APOSPC3138-5G
2-Fluoropyrimidine 97%
2-Fluoropyrimidine
Formula: C₄H₃FN₂
MW: 98,078 g/mol
Pto. Ebullición: 75 °C (20 mm Hg)
Pto. de fusión: 17…25 °C
Densidad: 1,5623 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08059530
Núm. CAS: 31575-35-6

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR