Ethyl 2-{[(trifluoromethyl)sulphonyl]oxy}cyclopent-1-ene-1-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC31418-1G PC31418-250MG PC31418-5G
APOSPC31418-1GEA 190 EUR
APOSPC31418-1G APOSPC31418-250MG APOSPC31418-5G
Ethyl 2-{[(trifluoromethyl)sulphonyl]oxy}cyclopent-1-ene-1-carboxylate
Ethyl 2-{[(trifluoromethyl)sulphonyl]oxy}cyclopent-1-ene-1-carboxylate
Formula: C₉H₁₁F₃O₅S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00209586
Núm. CAS: 122539-74-6