1-(4-Fluorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC31422-1G PC31422-250MG
APOSPC31422-1GEA 215 EUR
APOSPC31422-1G APOSPC31422-250MG
1-(4-Fluorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride 97%
1-(4-Fluorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride
Formula: C₁₁H₈ClFN₂O
MW: 238,645 g/mol
Pto. de fusión: 90…92 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03659694
Núm. CAS: 423768-49-4
UN: 1759
ADR: 8,III