5-Methyl-2-(trifluoromethyl)fur-3-yl isocyanate 90%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC31425-1G PC31425-250MG
APOSPC31425-1GEA 372 EUR
APOSPC31425-1G APOSPC31425-250MG
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)fur-3-yl isocyanate 90%
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)fur-3-yl isocyanate
May form small amount of sediment
Formula: C₇H₄F₃NO₂
Pto. Ebullición: 60 °C (10 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02677717
Núm. CAS: 306935-03-5
UN: 2206
ADR: 6.1,III