(1S)-1-(3-Fluorophenyl)ethylamine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (S)-3-Fluoro-α-methylbenzylamine, (S)-1-(3-Fluorophenyl)ethanamine
PC3143-1G PC3143-250MG PC3143-5G
APOSPC3143-1GEA 168 EUR
APOSPC3143-1G APOSPC3143-250MG APOSPC3143-5G
(1S)-1-(3-Fluorophenyl)ethylamine
(1S)-1-(3-Fluorophenyl)ethylamine
Formula: C₈H₁₀FN
MW: 139,17 g/mol
Pto. Ebullición: 63…67 °C (4,2 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06761860
Núm. CAS: 444643-09-8