6-Fluoro-4H-1,3-benzodioxine-8-carboxaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC31430-1G PC31430-5G PC31430-10G
APOSPC31430-1GEA 58 EUR
APOSPC31430-1G APOSPC31430-5G APOSPC31430-10G
6-Fluoro-4H-1,3-benzodioxine-8-carboxaldehyde
6-Fluoro-4H-1,3-benzodioxine-8-carboxaldehyde
Formula: C₉H₇FO₃
Pto. de fusión: 116…117 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02677682
Núm. CAS: 306934-87-2