4-Chloro-2-[(4-chlorophenyl)sulphonyl]-5-(trifluoromethyl)aniline
Proveedor: Apollo Scientific
PC31482-1G
PC31482-250MG
APOSPC31482-1GEA
98.9
EUR
APOSPC31482-1G
APOSPC31482-250MG
4-Chloro-2-[(4-chlorophenyl)sulphonyl]-5-(trifluoromethyl)aniline
4-Chloro-2-[(4-chlorophenyl)sulphonyl]-5-(trifluoromethyl)aniline
Formula:
C₁₃H₈Cl₂F₃NO₂S Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00119596 Núm. CAS: 634187-71-6 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...