2-(2-Chloro-6-fluorobenzylthio)aniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC31505-1G PC31505-250MG PC31505-5G
APOSPC31505-1GEA 161 EUR
APOSPC31505-1G APOSPC31505-250MG APOSPC31505-5G
2-(2-Chloro-6-fluorobenzylthio)aniline
2-(2-Chloro-6-fluorobenzylthio)aniline
Formula: C₁₃H₁₁ClFNS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052213
Núm. CAS: 646989-63-1