3-(2-Fluorobenzoyl)-1H-pyrrole
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (2-Fluorophenyl)-(1H-pyrrol-3-yl)methanone
PC3152-1G PC3152-500MG
APOSPC3152-1GEA 236 EUR
APOSPC3152-1G APOSPC3152-500MG
3-(2-Fluorobenzoyl)-1H-pyrrole
3-(2-Fluorobenzoyl)-1H-pyrrole
Formula: C₁₁H₈FNO
MW: 189,186 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08056192
Núm. CAS: 198126-03-3