3-(3-Fluorobenzoyl)-1H-pyrrole
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: (3-Fluorophenyl)-(1H-pyrrol-3-yl)methanone
PC3157-1G PC3157-500MG
APOSPC3157-1GEA 695 EUR
APOSPC3157-1G APOSPC3157-500MG
3-(3-Fluorobenzoyl)-1H-pyrrole
3-(3-Fluorobenzoyl)-1H-pyrrole
Formula: C₁₁H₈FNO
MW: 189,186 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08056193
Núm. CAS: 893612-64-1
UN: 3261
ADR: 8,III