2-(Methylthio)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
PC31716-1G PC31716-5G
APOSPC31716-1GEA 186 EUR
APOSPC31716-1G APOSPC31716-5G
2-(Methylthio)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
2-(Methylthio)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formula: C₆H₅F₃N₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00209107
Núm. CAS: 136547-20-1